O9506
Oleic acid N-hydroxysuccinimide ester
~95% (TLC)
Synonyme(s) :
Succinimidyl oleate
$136.00
Date d'expédition estimée leApril 19, 2025
About This Item
$136.00
Date d'expédition estimée leApril 19, 2025
Essai
~95% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O