O9505
Orotidine
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Uridine-6-carboxylic acid
About This Item
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C(=O)NC(=O)C=C2C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O8/c13-2-4-6(15)7(16)8(20-4)12-3(9(17)18)1-5(14)11-10(12)19/h1,4,6-8,13,15-16H,2H2,(H,17,18)(H,11,14,19)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
FKCRAVPPBFWEJD-XVFCMESISA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable