O7628
Eupergit® C
~150 μm (macroporous particles)
Synonyme(s) :
Copolymer of methacrylamide, N,N′-methylen-bis(acrylamide) and a monomer carrying oxirane groups, Epoxide polymer-bound, Oxirane acrylic beads
About This Item
Produits recommandés
Ampleur du marquage
~800 μmol per g
Espaceur de matrice
3 atoms (when ligands are coupled through the free oxirane groups. Linkage is electroneutral.)
Taille des particules
~150 μm (macroporous particles)
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable