Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.34
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥90% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCC(O)=O
Other Notes
Myristic acid analog.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe