Key Documents
O6751
Sigma-Aldrich
DL-Octanoylcarnitine chloride
About This Item
Formule linéaire :
C15H30NO4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C