Documents
N3535
Sigma-Aldrich
(S)-Nafadotride tartrate
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(−)-N[n-Butyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1-methoxy-4-cyanonaphthalene-2-carboxamide tartrate, 2-Naphthalenecarboxamide tartrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H33O8N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble ~9 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@]1(CCCN1CCCC)CNC(=O)c2cc(C#N)c3ccccc3c2OC
InChI
1S/C22H27N3O2.C4H6O6/c1-3-4-11-25-12-7-8-17(25)15-24-22(26)20-13-16(14-23)18-9-5-6-10-19(18)21(20)27-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,9-10,13,17H,3-4,7-8,11-12,15H2,1-2H3,(H,24,26);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t17-;1-,2-/m00/s1
Clé InChI
WOPHJTZRFZTRKU-FJMPKIMZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
D3 Dopamine receptor antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable