MAK114
Glyoxalase I Activity Assay Kit
sufficient for 100 tests (UV)
Synonyme(s) :
Aldoketomutase Activity Assay, GLO1 Activity Assay, Ketone-Aldehyde Mutase, Activity Assa, Lactoylglutathione Lyase Activity Assay, Methylglyoxalase Activity Assay
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 tests (UV)
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GLO1(2739)
mouse ... GLO1(109801)
rat ... GLO1(294320)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1