M9557
Anti-Macrophage Inflammatory Protein-3β antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-MIP-3β
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: 0.8-4 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Ccl19(24047)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable