Documents
M9377
Sigma-Aldrich
N-Methyl-DL-valine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CNC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
AKCRVYNORCOYQT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
N-Methyl-DL-valine is derivative of DL-valine.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Investigation of 60Co ?-irradiated l-(?) malic acid, N-methyl-dl-valine and l-glutamic acid ?-ethyl ester by electron paramagnetic resonance technique
Baskin, M.H., Aydin, M., and Osmano?lu, S.
Journal of Molecular Structure, 983, 200-202 (2010)