Principaux documents
M8690
Sigma-Aldrich
Methyl pristanate
≥99% (GC), liquid
Synonyme(s) :
Methyl 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H40O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Actions biochimiques/physiologiques
Methyl branched fatty acid intermediate of pristanic acid, which is involved in peroxisomal disorders.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup