Documents
M8258
Sigma-Aldrich
N-Methylindoxyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1cn(C)c2ccccc12
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Patrick Masson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1597(2), 229-243 (2002-06-05)
Hydrolysis of the neutral substrate N-methylindoxyl acetate (NMIA) by wild-type human butyrylcholinesterase (BuChE) and peripheral site mutants (D70G, Y332A, D70G/Y332A) was found to follow the Michaelis-Menten kinetics. K(m) was 0.14 mM for wild-type, and 0.07-0.16 mM for D70G, Y332A and