M7820
Monoclonal Anti-MAGE-C1 antibody produced in mouse
clone CT7-33, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CT7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CT7-33, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~180 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of SKML37 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAGEC1(9947)
Description générale
Immunogène
Application
- Anti-MAGE-C1 antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable