M7445
MNS
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3,4-methylenedioxy-beta-nitrostyrene
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow to green
Solubilité
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ≥5 mg/mL
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO4/c11-10(12)4-3-7-1-2-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2/b4-3+
Clé InChI
KFLWBZPSJQPRDD-ONEGZZNKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges