Key Documents
M5654
Sigma-Aldrich
(±)-Mevalonolactone-5-3H
ethanol solution
Synonyme(s) :
(±)-Mevalonic acid lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
ethanol solution
Ampleur du marquage
10-40 Ci/mmol
Changement de masse
M+4
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[3H]C1([3H])COC(=O)CC1(C)O
Conditionnement
serum bottle