Documents
M4645
Sigma-Aldrich
cis-13-Docosenyl methanesulfonate
Synonyme(s) :
Methanesulfonic acid erucyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H46O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCOS(C)(=O)=O
Conditionnement
Sealed ampule.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable