Principaux documents
M2769
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide
Synonyme(s) :
N-Formylmethylamine
About This Item
Formule linéaire :
HCONHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07
Numéro Beilstein :
1098352
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Clé InChI
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup