Documents
M1675
Sigma-Aldrich
NGA2 Glycan
from human
Synonyme(s) :
(GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2, Asialo, agalacto, biantennary N-glycan, Mannotriose-di-(N-acetylglucosamine), bis(N-acetylglucosaminyl)-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C50H84N4O36
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1317.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Source biologique
human
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6NC(C)=O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO