I1392
HA-100
Synonyme(s) :
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.O=S(=O)(N1CCNCC1)c2cccc3cnccc23
Informations sur le gène
human ... MYLK(4638) , MYLK2(85366)
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable