Key Documents
HUMANHL14-0002059
Sigma-Aldrich
Frozen Human Normal CD14+ Monocytes
human peripheral blood (monocytes)
Synonyme(s) :
CD14+ Cells, HLA typed, Immune Cells, Monocytes
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
product name
Frozen Human Normal CD14+ Monocytes, 40 Million Cells/per vial- HLA Typed
Source biologique
human peripheral blood (monocytes)
Niveau de qualité
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 40 Million cells
Fabricant/nom de marque
BioIVT
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Monocytes are a subset of leukocytes, or white blood cells, found in peripheral blood and can migrate into tissue to differentiate into macrophages or myeloid lineage dendritic cells. CD14+ Monocytes are isolated from peripheral blood and separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, monocytes are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, monocyte activation tests, and other immunology applications.
Conditionnement
40 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
FAQs about BioIVT cell lines and culture, including cryopreserved PBMCs, BMMCs, and immune cell lines.