Key Documents
H2634
Sigma-Aldrich
Helveticoside
Synonyme(s) :
Alleoside A, Deglucoerysimoside, Erisimin, Erysimotoxin, Strophanthidin 3β-digitoxoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H42O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@]12[C@]3([H])CC[C@]4(O)C[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)C5)CC[C@]4(C([H])=O)[C@@]3([H])CC[C@]1(C)[C@@H](C(CO6)=CC6=O)CC2
InChI
1S/C29H42O9/c1-16-25(33)22(31)12-24(37-16)38-18-3-8-27(15-30)20-4-7-26(2)19(17-11-23(32)36-14-17)6-10-29(26,35)21(20)5-9-28(27,34)13-18/h11,15-16,18-22,24-25,31,33-35H,3-10,12-14H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24+,25-,26-,27+,28+,29+/m1/s1
Clé InChI
QBILRDAMJUPXCX-AGAUEGNUSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges