G4753
Griseofulvin
from Penicillium griseofulvum, 97.0-102.0%
Synonyme(s) :
(2S)-trans-7-chloro-2′,4,6-triméthoxy-6′-méthylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexène)-3,4′-dione
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Penicillium griseofulvum
Pureté
97.0-102.0%
Forme
powder
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
Clé InChI
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges