G0501
β-glucuronidase from bovine liver
Type B-10, ~10,000 units/mg solid
Synonyme(s) :
β-D-glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine liver
Type
Type B-10
Forme
solid
Activité spécifique
~10,000 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable