E1894
EPPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonyme(s) :
Triethanolamine hydrochloric acid salt, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Plage de pH utile
7.3-8.7
pKa
8
Pf
237-239 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.1%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- The BioXtra product line ensures T15 high-quality products for consistent results.
- A high assay of ≥99.5% guarantees the purity of the product.
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable