Documents
D8151
Sigma-Aldrich
DIPSO sodium salt
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
C7H16NO6SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Plage de pH utile
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
Solubilité
water: 0.333 g/L, clear to slightly hazy, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
[Na+].OCCN(CCO)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14;/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
UASJMJKAMKICKL-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable