D4284
1,3-Dierucin
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
1,3-Di(cis-13-docosenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Pureté
≥99% (TLC)
Impuretés
1,2-isomer, essentially free
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable