Documents
D3413
Sigma-Aldrich
(5S,12S)-Dihydroxy-(6E,8E,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid
≥98%, ~100 μg/mL in ethanol
Synonyme(s) :
5,12-DiHETE, (6E)-12-epi-Leukotriene B4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Concentration
~100 μg/mL in ethanol
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C\CC(O)\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
Clé InChI
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
Conditionnement
Packaged under Argon.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup - Solvent