CLS705812L
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, class B
capacity 2000 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 7058-1L
Corning 70581-2L
Capacité
2000 mL