Principaux documents
C4022
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.16
Beilstein:
1721406
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥98% (TLC)
Pf
225 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NMDA agonist that is an agonist at quisqualate receptors at high concentration.
Application
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable