C-24215
Melanocyte Growth Medium
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Composants
Qualité
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.