Documents
C1799
Sigma-Aldrich
Cytidine-2-14C 5′-triphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), aqueous ethanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H25N6O14P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
40-60 mCi per mmol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N.NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
Conditionnement
Combi-vial
Forme physique
Aqueous solution containing 2% ethanol