Principaux documents
C-12500
Sigma-Aldrich
Human Umbilical Artery Smooth Muscle Cells (HUASMC)
500,000 cryopreserved cells
1 EACH
2 080,00 $
2 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
2 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
2 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human umbilical cord artery
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Origine de la lignée cellulaire
Artery
Application
Primary Human Umbilical Artery Smooth Muscle Cells (HUASMC) are isolated from the arteries of the umbilical cord and are provided in a cryopreserved format. They stain positive for smooth muscle α-actin. Physiological and biochemical processes of vascular diseases can be analyzed with HUASMC in culture.
Qualité
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Smooth Muscle Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. smooth muscle a-actin, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Avertissement
Although tested negative for HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 and HTLV-2, the cells – like all products of human origin – should be handled as potentially infectious. No test procedure can completely guarantee the absence of infectious agents.
Procédure de repiquage
Click here for more information.
Autres remarques
Recommended Plating Density: 7500 - 10000 cells per cm2Passage After Thawing: P2Tested Markers: Smooth muscle alpha-actin positiveGuaranteed population doublings: >15
Produits recommandés
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.