C1249
CDK4/CyclinD3, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CCND3, CMM3, MGC14458, PSK-J3
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
13-19 nmol/min·mg
Poids mol.
CDK4 subunit ~58 kDa
cyclin D3 ~58 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CCND3(896) , CDK4(1019)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable