Documents
B4438
Sigma-Aldrich
BVT.13 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(2,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(2-pyrimidinyloxy)-benzoic acid hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H11Cl2N3O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.20 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)c1cc(Oc2ncccn2)ccc1NC(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C18H11Cl2N3O4.H2O/c19-10-2-4-12(14(20)8-10)16(24)23-15-5-3-11(9-13(15)17(25)26)27-18-21-6-1-7-22-18;/h1-9H,(H,23,24)(H,25,26);1H2
Clé InChI
FMWLWXPXWXDYMJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BVT.13 is a potent and selective PPAR-γ activator.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.