A5284
8-Azaguanine
Hybri-Max™, γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
8-AzaG, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 2-Amino-6-oxy-8-azapurine, Guanazolo
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Hybri-Max™
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
Clé InChI
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable