Documents
A4814
Sigma-Aldrich
LS-Tetrasaccharide c sodium salt
from human milk, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Neu5Ac-(2→6)-β-Gal-(1→4)-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-Glc, LST c, N-Acetylneuraminyl-lacto-N-neo-tetraose c sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C37H61N2O29Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1020.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Source biologique
human milk
Pureté
≥98% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC1C(O)CC(OCC2OC(OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O