Documents
92246
Sigma-Aldrich
2-(2-Benzoxazolyl)phenyl benzoate
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
caged 2-(2-Benzoxazolyl)phenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.32
Numéro Beilstein :
9272031
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioReagent
Forme
crystals
Fluorescence
λex 303 nm; λem 361 nm in chloroform (upon UV exposure)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
O=C(Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3o2)c4ccccc4
InChI
1S/C20H13NO3/c22-20(14-8-2-1-3-9-14)24-17-12-6-4-10-15(17)19-21-16-11-5-7-13-18(16)23-19/h1-13H
Clé InChI
NKGIJKYDWQKJTC-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as photoactivated fluorescent dye
Autres remarques
Aromatic 2-(2′-hydroxyphenyl)benzoxazole esters: A novel class of caged photo-luminescent dyes
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P. Kocher et al.
Journal of Materials Chemistry, 12, 2620-2620 (2002)