90921
2-Acetamido-1,2-dideoxynojirimycin
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Acetamido-1,2,5-trideoxy-1,5-imino-D-glucitol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@H]1CN[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-4(12)10-5-2-9-6(3-11)8(14)7(5)13/h5-9,11,13-14H,2-3H2,1H3,(H,10,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
GBRAQQUMMCVTAV-LXGUWJNJSA-N
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable