Documents
85210
Sigma-Aldrich
Silver lactate
suitable for histology
Synonyme(s) :
Lactic acid silver salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)COOAg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
120-122 °C (lit.)
Application(s)
histology
Chaîne SMILES 
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Reagent used in the Immunogold-Silver Staining (IGSS), a review
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G.W. Hacker et al.
Mikroskopie, 42, 318-318 (1985)