Documents
76127
Sigma-Aldrich
2,3,3-Trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt, 4-(2,3,3-Trimethylindolio)butanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C15H21NO3S/c1-12-15(2,3)13-8-4-5-9-14(13)16(12)10-6-7-11-20(17,18)19/h4-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-3H3
Clé InChI
XTNXDHCAMPMVRG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable