56962
D-myo-Inositol 1,2,4,5,6-pentakis-phosphate
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-myo-Inositol 2,3,4,5,6-pentakis-phosphate
About This Item
Pureté
≥96% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17O21P5/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
CTPQAXVNYGZUAJ-XCMZKKERSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable