Key Documents
51554
Sigma-Aldrich
Heptaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
C12E7, Dodecylheptaglycol, Polyoxyethylene (7) lauryl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11(OCH2CH2)7OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.70
Numéro Beilstein :
1916066
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Description
non-ionic
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
494.70 g/mol
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
Clé InChI
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Non-ionic detergent. Can be utilised as a source of C and energy by an organism isolated from activated sludge
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kathleen M Clark et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 26(2), 242-257 (2016-10-25)
The function and localization of proteins and peptides containing C-terminal "CaaX" (Cys-aliphatic-aliphatic-anything) sequence motifs are modulated by post-translational attachment of isoprenyl groups to the cysteine sulfhydryl, followed by proteolytic cleavage of the aaX amino acids. The zinc metalloprotease ZMPSTE24 is
Y. Ichikawa et al.
J. Ferment. Technol., 56, 403-403 (1978)