17480
Bromocresol Green sodium salt
for microscopy (Bot., Hist., Vit.), indicator (pH 3.8-5.4), ACS reagent
Synonyme(s) :
3′,3″,5′,5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
for microscopy (Bot., Hist., Vit.)
indicator (pH 3.8-5.4)
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable