Principaux documents
61167
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
purum p.a., ≥95% (RT)
Synonyme(s) :
Cupric carbonate basic
About This Item
Formule linéaire :
CuCO3 · Cu(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥95% (RT)
Forme:
powder
Qualité
purum p.a.
Essai
≥95% (RT)
Forme
powder
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤1000 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clé InChI
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Copper(II) carbonate basic (Cupric carbonate basic) is a basic copper(II) salt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Preparation and characterization of uniform particles of pure and coated metallic copper.
Hsu WP, et al.
Powder Technology, 63(3), 265-275 (1990)
Cathodic reduction and infrared reflectance spectroscopy of basic copper (II) salts on copper substrate.
Malvault JY, et al.
J. Appl. Electrochem., 25(9), 841-845 (1995)