Key Documents
236098
Sigma-Aldrich
Aluminum fluoride trihydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
AlF3·3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Densité
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH.3H2O/h;3*1H;3*1H2/q+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Crystallographic Evidence for the Trihydrate of Aluminum Fluoride.
Freeman RD.
The Journal of Physical Chemistry, 61(2), 256-256 (1957)
Growth and dissolution kinetics of aluminium fluoride trihydrate crystals.
Nielsen AE and Altintas ND.
Journal of Crystal Growth, 69(2), 213-230 (1984)
The Thermal Decomposition of Ammonium Hexafluoroferrate (III) and Ammonium Hexafluoroaluminate. A New Crystalline Form of Aluminum Fluoride.
Shinn DB, et al.
Inorganic Chemistry, 5(11), 1927-1933 (1966)
Buchel KH, et al.
Industrial Inorganic Chemistry, 1-1 (2008)