Y0001633
Éthyl cellulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethyl cellulose
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable