Y0000393
Closantel for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Closantel sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
closantel
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C23H16Cl2I2N2O4.Na/c1-11-6-15(16(10-28)12-2-4-13(24)5-3-12)18(25)9-19(11)29-21(30)17-7-14(26)8-20(27)23(17,33)22(31)32;/h2-9,16,20,33H,1H3,(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1
Clé InChI
RXSIDIGYVIIPJX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)