VT000836
Enterobacter cloacae WDCM 00083 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
E. cloacae WDCM 00083 Vitroids™, Enterobacter cloacae WDCM 00083 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
121,00 $
About This Item
121,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
certificate is enclosed in each package
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pack of 10 discs
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
microbiology
Température de stockage
−20°C
Adéquation
Enterobacter cloacae
Enterobacter spp.
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Autres remarques
Other cell culture collections:
- DSM 30054
- ATCC® 13047
- NCTC 10005
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Explorez nos matériaux de référence certifiés de microbiologie : les disques VITROIDS™ et LENTICULE® par Millipore®. Idéalement adaptés aux analyses des denrées alimentaires, des boissons et du cannabis. Commandez-les dès aujourd'hui !
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.