PHR3562
Miconazole Related Compound I
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl}-1H-imidazole mononitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1443497
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)