PHR2928
Triprolidine Hydrochloride Z-Isomer
Synonyme(s) :
2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]pyridine monohydrochloride, (Z)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1696109
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)