PHR1284
Chlorpropamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. C1905000
traceable to USP 1126009
Famille d'API
chlorpropamide
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable